Learn More
Kaliumcarbonat, ACS-Reagenz, wasserfrei, +99 %, Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Menge:
100 g
500 g
2.5 kg
10 kg
Verpackung:
Kunststoff-Fass
Kunststoffflasche
Beschreibung
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Einige Dokumentation und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
Adsorptionsmittel
Spezifikation
Spezifikation
Chemischer Name oder Material | Potassium carbonate |
Schmelzpunkt | 891.0°C |
Farbe | Weiß |
Physikalische Form | Feines Granulatpulver |
Menge | 100 g |
Prozentgehaltsbereich | 99+% |
Strukturformel | K2CO3 |
Fieser | 01,1014; 04,50; 05,552; 08,408; 09,382; 10,323; 11,433; 12,403; 13,233; 15,167 |
Merck Index | 15, 7740 |
Löslichkeitsinformationen | Solubility in water: 1120g/L (20°C). Other solubilities: practically insoluble in ethanol, insoluble in acetone |
Mehr anzeigen |
Sicherheit und Handhabung
Produktidentifikator
- Potassium carbonate
- Achtung
- Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
- Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 3
- Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
- H315-Verursacht Hautreizungen.
- H319-Verursacht schwere Augenreizung.
- H335-Kann die Atemwege reizen.
- P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
- P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
- P332+P313-Bei Hautreizung: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen.
- P337+P313-Bei anhaltender Augenreizung: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen.
RUO – Nur für Forschungszwecke
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Kaliumcarbonat, ACS-Reagenz, wasserfrei, +99 %, Thermo Scientific Chemicals >
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur