Learn More
Kaliumbromid, Puriss., Honeywell Fluka™ Artikelnummer.: 15640560
Nur noch undefined auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Kaliumbromid, Puriss., Honeywell Fluka™
BIOPHARMA
Artikelnummer. 15640560 Alle ansehen Honeywell Fluka Produkte
2.5 kg, 2.50 Kilogramm
Click to view available options
Menge:
100 g
500 g
1 kg
2.5 kg
25 kg
6 x 1 kg
6 x 2.5 kg
Packungsgröße:
1 Kilogramm
100 Gramm
2.50 Kilogramm
25 Kilogramm
500 Gramm
6 Stück
Artikelnummer. 15640560
Marke: Honeywell-Fluka 021102.5KG
Nur noch undefined auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Nur noch undefined auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
puriss., entspricht der analytischen Spezifikation von BP, Ph. Eur., USP, 99.5 bis 100.5 %
  • Seit über 65 Jahren führend in der Branche
  • Honeywell liefert jetzt weltweit hochqualitative anorganische Reagenzien von Fluka™ – mit gleichbleibender, reiner und präziser Genauigkeit
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 7758-02-3
Summenformel BrK
Molekulargewicht (g/mol) 119
MDL-Nummer MFCD00011358
InChI-Schlüssel IOLCXVTUBQKXJR-UHFFFAOYSA-M
Synonym Kaliumbromid, Bromidkaliumsalz, Kaliumbrom, Caswell Nr. 684, Trikalium-Tribromid, Kaliumbromid K3Br3, potassium bromide k3br3, unii-osd78555zm, ccris 6095
PubChem CID 253877
ChEBI CHEBI:32030
SMILES [K+].[Br-]
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Kaliumbromid
Namenshinweis Erfüllt die analytischen Spezifikationen von Ph. Eur.BP,USP
Menge 2.5 kg
Strukturformel KBr
UN-Nummer NONH für alle Transportarten
IUPAC-Name Kalium; Bromid
Formelmasse 119 mol
Reinheit (%) 99.5 bis 100.5 %
Güte puriss.
Verpackung Kunststoffflasche
Dampfdruck 0.01 mmHg (20 °C), 1 mmHg (795 °C)
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
compliance-icons
Produktidentifikator
  • Potassium bromide
Signalwort
  • Achtung
Gefahrenkategorie
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
Gefahrenhinweis
  • H319-Verursacht schwere Augenreizung.
Sicherheitshinweis
  • P264-Nach Gebrauch gründlich waschen.
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
  • P337+P313-Bei anhaltender Augenreizung: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen.
Ergänzende Informationen
  • MIXTURE LIST-Enthält: Potassium bromide
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Kaliumbromid, Puriss., Honeywell Fluka™ >