Learn More
Kaliumbromid, für die IR-Spektroskopie, Fisher Chemical
Alle ansehen Fisher Chemical Produkte
Click to view available options
Menge:
100 g
Verpackung:
Glasgefäß
Packungsgröße:
100 Gramm
Beschreibung
100g, Glasbehälter
Spezifikation
Spezifikation
Siedepunkt | 1435°C |
Schmelzpunkt | 734°C |
CAS | 7758-02-3 |
Farbe | Weiß |
pH | 5 to 8.8 |
Physikalische Form | Fest |
Menge | 100 g |
Summenformel | BrK |
MDL-Nummer | MFCD00011358 |
Synonym | potassium bromide, bromide salt of potassium, kalii bromidum, bromure de potassium, caswell no. 684, tripotassium tribromide, potassium bromide k3br3, unii-osd78555zm, ccris 6095 |
Mehr anzeigen |
Zertifikate
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
1 Ergebnisse gefunden
Chargennummer | Art des Zertifikats | Datum | Artikelnummer |
---|---|---|---|
2528346 | Analysenzertifikat | 24/05/2025 | P/4020/48,P/4020/99 |
Sicherheit und Handhabung
Produktidentifikator
- Potassium bromide
- Achtung
- Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
- H319-Verursacht schwere Augenreizung.
- P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
- P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Kaliumbromid, für die IR-Spektroskopie, Fisher Chemical >
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur