Learn More
Kaliumbromid, FT-IR-Qualität, ≥99 % Spurenmetallbasis, Honeywell Fluka™ Artikelnummer.: 15642160
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
Kaliumbromid, FT-IR-Qualität, ≥99 % Spurenmetallbasis, Honeywell Fluka™
Artikelnummer. 15642160 Alle ansehen Honeywell Fluka Produkte
25 g
Click to view available options
Menge:
25 g
100 g
Artikelnummer. 15642160
Marke: Honeywell-Fluka 22186425G
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Chemische Identifikatoren
CAS 7758-02-3
Summenformel BrK
Molekulargewicht (g/mol) 119.00
MDL-Nummer MFCD00011358
InChI-Schlüssel IOLCXVTUBQKXJR-UHFFFAOYSA-M
Synonym Kaliumbromid, Bromidkaliumsalz, Kaliumbrom, Caswell Nr. 684, Trikalium-Tribromid, Kaliumbromid K3Br3, potassium bromide k3br3, unii-osd78555zm, ccris 6095
PubChem CID 253877
ChEBI CHEBI:32030
SMILES [K+].[Br-]
Spezifikation
Siedepunkt 1,383 °C
Chemischer Name oder Material Kaliumbromid
Schmelzpunkt 734 °C (Literatur)
Namenshinweis FT-IR-Gütegrad, ≥99 % Spurenmetallbasis
CAS Max. % 100.0000%
Menge 25 g
Strukturformel KBr
UN-Nummer NONH für alle Transportarten
IUPAC-Name Kaliumbromid
Formelmasse 119
Reinheit (%) >99%
Verpackung Poly-Flasche
Dampfdruck 1 mmHg (795 °C), 0.01 mmHg (20 °C)
Dichte 2.73 g/cm3
Name des Produkts
Kaliumbromid, FT-IR-Qualität, ≥99 % Spurenmetallbasis, Honeywell Fluka™ >