Learn More
Kaliumbromatlösung, 0.033 M EU-Arzneibuch, Fisher Chemical™
Alle ansehen Fisher Chemical Produkte
Click to view available options
Menge:
1000 ml
Spezifikation
Spezifikation
Chemischer Name oder Material | Kaliumbromatlösung |
Verpackung | Glasflasche |
CAS | 7758-01-2 |
Summenformel | BrKO3 |
Konzentration | 0.033 M |
InChI-Schlüssel | OCATYIAKPYKMPG-UHFFFAOYSA-M |
SMILES | [O-]Br(=O)=O.[K+] |
IUPAC-Name | Kalium; Bromat |
Molekulargewicht (g/mol) | 167.00 |
PubChem CID | 23673461 |
Mehr anzeigen |
Zertifikate
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
5 Ergebnisse gefunden
Chargennummer | Art des Zertifikats | Datum | Catalog Number |
---|---|---|---|
1113024 | Analysenzertifikat | 22/05/2025 | VL 026 1000 |
1104139 | Analysenzertifikat | 17/04/2025 | VL 026 1000 |
1099916 | Analysenzertifikat | 02/04/2025 | VL 026 1000 |
1090791 | Analysenzertifikat | 30/03/2025 | VL 026 1000 |
1098439 | Analysenzertifikat | 30/03/2025 | VL 026 1000 |
Sicherheit und Handhabung
Produktidentifikator
- Potassium bromate 0.033M. Volumetric Solution European Pharmacopoeia Ref: 3004200
- Gefahr
- Karzinogenität Kategorie 1B
- H350-Kann Krebs erzeugen.
- P201-Vor Gebrauch besondere Anweisungen einholen.
- P202-Vor Gebrauch alle Sicherheitshinweise lesen und verstehen.
- P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
- P308+P313-BEI Exposition oder falls betroffen: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen.
- P405-Unter Verschluss aufbewahren.
- P501-Inhalt/Behälter zuführen.
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Kaliumbromatlösung, 0.033 M EU-Arzneibuch, Fisher Chemical™ >
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur