Learn More
Kaliumbromat/Kaliumbromid, 0.1 N normierte Lösung, Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Menge:
1 L
4 L
Beschreibung
Potassium bromate/Potassium bromide is used as an analytical reagent for volumetric analysis.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Spezifikation
Spezifikation
Chemischer Name oder Material | Potassium bromate/Potassium bromide |
Geruch | Geruchsneutral |
Physikalische Form | Flüssig |
Farbe | Farblos |
Löslichkeit | Miscible with water |
Menge | 1 L |
Sicherheit und Handhabung
Produktidentifikator
- Potassium bromate/Potassium bromide, 0.1N Standardized Solution
- Gefahr
- Karzinogenität Kategorie 1B
- H350-Kann Krebs erzeugen.
- P201-Vor Gebrauch besondere Anweisungen einholen.
- P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
- P308+P313-BEI Exposition oder falls betroffen: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen.
- MIXTURE LIST-Enthält: Potassium bromide, Potassium bromate
Name des Produkts
Kaliumbromat/Kaliumbromid, 0.1 N normierte Lösung, Thermo Scientific Chemicals >
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur