Learn More
Kaliumbromat-Konzentrat, für 1 l Standardlösung, 1/60 M KBrO3 (0,1 N), Honeywell Fluka™
Alle ansehen Honeywell Fluka Produkte
Click to view available options
Menge:
1 St.
6 x 1 ea.
Beschreibung
- Seit über 65 Jahren führend in der Branche
- Honeywell liefert jetzt weltweit hochqualitative anorganische Reagenzien von Fluka™ – mit gleichbleibender, reiner und präziser Genauigkeit
Spezifikation
Spezifikation
Chemischer Name oder Material | Kaliumbromatkonzentrat |
Menge | 1 St. |
Strukturformel | KBrO3 |
UN-Nummer | NONH für alle Transportarten |
Formelmasse | 167 mol |
Verpackung | Ampulle |
Sicherheit und Handhabung
Produktidentifikator
- Potassium bromate concentrate
- Gefahr
- Karzinogenität Kategorie 1B
- H350-Kann Krebs erzeugen.
- P201-Vor Gebrauch besondere Anweisungen einholen.
- P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
- P308+P313-BEI Exposition oder falls betroffen: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen.
- MIXTURE LIST-Enthält: potassium bromate
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Kaliumbromat-Konzentrat, für 1 l Standardlösung, 1/60 M KBrO3 (0,1 N), Honeywell Fluka™ >
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur