Learn More
Kaliumbikarbonat USP/FCC Pulver, Macron Fine Chemicals ™
Artikelnummer. 15558374
500 g, POLYSTORMOR
Click to view available options
Menge:
500 g
Verpackung:
POLYSTORMOR
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Kaliumbicarbonat
CAS 298-14-6
Physikalische Form Pulver
Menge 500 g
Summenformel CHKO3
MDL-Nummer MFCD00011402
Synonym Kaliumbicarbonat, Kaliumhydrogencarbonat, Kaliumsäurekarbonat, Monokaliumcarbonat, Kohlensäure, Monokaliumsalz, carbonic acid, monopotassium salt, unii-hm5z15lebn, potassiumbicarbonate, ccris 3510, khco3
InChI-Schlüssel TYJJADVDDVDEDZ-UHFFFAOYSA-M
SMILES [K+].OC([O-])=O
IUPAC-Name Kalium; Hydrogencarbonat
Molekulargewicht (g/mol) 100.11
PubChem CID 516893
ChEBI CHEBI:81862
Formelmasse 100.12
Güte FCC/USP
Verpackung POLYSTORMOR
Name des Produkts
Kaliumbikarbonat USP/FCC Pulver, Macron Fine Chemicals ™ >