Learn More
Kaliumbicarbonat, ≥99.95 % Spurenmetallbasis, Honeywell™ Artikelnummer.: 15675510
Kaliumbicarbonat, ≥99.95 % Spurenmetallbasis, Honeywell™
Artikelnummer. 15675510 Alle ansehen Honeywell Research Chemicals Produkte
50 g, Poly-Flasche
Click to view available options
Menge:
50 g
250 g
Verpackung:
Poly-Flasche
Artikelnummer. 15675510
Marke: Honeywell Research Chemicals 43158350G
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
Alternative Produkte anzeigen
≥99.95 % Spurenmetallbasis, 99.7 bis 100.5 % trockene Basis
  • Wir sind Ihr Lieferant hochwertiger Laborreagenzien und Chemikalien für Analyse- und Chemielabors:
    Lösungsmittel – spezifische ACS-Verwendung (HPLC), allgemeine ACS-Verwendung, Lösungsmittel für die Histologie und Reagenzien in einem Gütegrad für die chemische Synthese und andere industrielle Anwendungen.
    Anorganik – chemische Synthese und anorganische Chemie einschließlich essentieller Säuren und Basen, Salze, Metalle und Elemente sowie Reagenzien für chemische Reaktionen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 298-14-6
Summenformel CHKO3
Molekulargewicht (g/mol) 100.11
MDL-Nummer MFCD00011402
InChI-Schlüssel TYJJADVDDVDEDZ-UHFFFAOYSA-M
Synonym Kaliumbicarbonat, Kaliumhydrogencarbonat, Kaliumsäurekarbonat, Monokaliumcarbonat, Kohlensäure, Monokaliumsalz, carbonic acid, monopotassium salt, unii-hm5z15lebn, potassiumbicarbonate, ccris 3510, khco3
PubChem CID 516893
ChEBI CHEBI:81862
IUPAC-Name Kalium; Hydrogencarbonat
SMILES [K+].OC([O-])=O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Kaliumbicarbonat
Schmelzpunkt 100 °C bis 120 °C
Farbe Weiß
pH 8 bis 8.6 (bei 20 °C)
Menge 50 g
Strukturformel KHCO3
UN-Nummer NONH für alle Transportarten
Beilstein 4535309
Löslichkeitsinformationen In Wasser 333 g/l bei 20 °C
Formelmasse 100.12 mol
Reinheit (%) ≥99.95 % Spurenmetalle
Geruch Geruchsneutral
Verpackung Poly-Flasche
Aussehen Pulver
Dichte 2.17 g/cm3 bei 20 °C
Name des Produkts
Kaliumbicarbonat, ≥99.95 % Spurenmetallbasis, Honeywell™ >