Learn More
Kaliumacetat, Puriss., Honeywell Fluka™
Alle ansehen Honeywell Fluka Produkte
Click to view available options
Menge:
1 kg
5 kg
25 kg
Beschreibung
- Seit über 65 Jahren führend in der Branche
- Honeywell liefert jetzt weltweit hochqualitative anorganische Reagenzien von Fluka™ – mit gleichbleibender, reiner und präziser Genauigkeit
Spezifikation
Spezifikation
Chemischer Name oder Material | Kaliumacetat |
Namenshinweis | Erfüllt die analytischen Spezifikationen von Ph. Eur. BP |
Menge | 1 kg |
Strukturformel | CH3COOK |
UN-Nummer | NONH für alle Transportarten |
Beilstein | 3595449 |
Formelmasse | 98.14 mol |
Reinheit (%) | 99 bis 101 % |
Güte | puriss. |
Dichte | 1.57 g/cm 3 bei 25 °C |
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Kaliumacetat, Puriss., Honeywell Fluka™ >
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur