Learn More
Kalium-4-methyl-beta-styryltrifluorborat, 95 %, Thermo Scientific Chemicals Artikelnummer.: 11436850
Kalium-4-methyl-beta-styryltrifluorborat, 95 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11436850
1 g
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
Artikelnummer. 11436850
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar L17973.03
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
Alternative Produkte anzeigen
CAS: 219718-86-2 | C9H9BF3K | 224.07 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 219718-86-2
Summenformel C9H9BF3K
Molekulargewicht (g/mol) 224.07
MDL-Nummer MFCD02093982
InChI-Schlüssel IHPTVBKDBKCIOO-UHFFFAOYSA-N
Synonym potassium 4-methyl-beta-styryltrifluoroborate, potassio 4-methylstyryl trifluoroboron v, potassium 4-methyl-?-styryltrifluoroborate, potassium 4-methyl-, a-styryltrifluoroborate, potassium 4-methyl-.beta.-styryltrifluoroborate, potassium trifluoro e-2-4-methylphenyl ethenyl boranuideMehr anzeigenWeniger anzeigen
PubChem CID 23666371
IUPAC-Name potassium trifluoro[2-(4-methylphenyl)ethenyl]boranuide
SMILES [K+].CC1=CC=C(C=C[B-](F)(F)F)C=C1
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Potassium 4-methyl-beta-styryltrifluoroborate
Menge 1 g
Beilstein 7783635
Formelmasse 224.08
Reinheit (%) 95%
Name des Produkts
Kalium-4-methyl-beta-styryltrifluorborat, 95 %, Thermo Scientific Chemicals >