Learn More
Brady™ Sperrpfosten und befüllbare Füße
These Posts and Fillable Bases are ideal for controlling and directing foot traffic. Suitable for warehouses, factories, offices etc. Chains and ribbons can be attached to the sturdy 900 mm posts.
Marke: Brady™ 256721
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
- Ideal for controlling and directing foot traffic.
- Suitable for warehouses, factories, offices etc.
- Chains and ribbons can be attached to the sturdy 900 mm posts.
- Posts and Fillable Bases.
Spezifikation
POST & FILLABLE BASE RED/WHT PK 4 | |
35.43 in. | |
4/Packung | |
Pfosten mit verfüllbarem Sockel |
40 mm | |
900 mm | |
Rot, weiß |
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Brady™ Sperrpfosten und befüllbare Füße > Farbe:Rot und weiß
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur