Learn More
Novacyt - Microgen Bioproducts Positiv- und Negativkontrollen für M96-50
Microgen Bioproducts Positiv- und Negativkontrollen zur Verwendung mit M96-50
Marke:  Novacyt - Microgen Bioproducts M96-Control
Artikelnummer. 17373211
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
Alternative Produkte anzeigen »
Beschreibung
Beschreibung
  • Für das In-vitro-Screening menschlicher Blutproben zur Erkennung von Hämoglobin S, das mit Sichelzellanlage assoziiert ist.
Spezifikation
Spezifikation
ISO 13485 ISO 9001
M96p Positivkontrolle 1 x 0,5 ml, M96n Negativkontrolle 1 x 0,5 ml
Ohne Verzicht
Kontrollenpaket
M96-50CE
Polyethylen-Tropfflaschen
2 Flaschen (0,5 ml)
2 °C bis 8 °C
Ja
2 Flaschen (0,5 ml)
Positiv- und Negativkontrollen für Microgen Bioproducts Löslichkeitstestkit zum Nachweis des für Sichelzellenanämie verantwortlichen Hämoglobins
2 Flaschen (0,5 ml)
Packung mit 2 Flaschen
Dokumentation
One moment while we fetch your results.
Zertifikate
Aktionen
Aktionen
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Novacyt - Microgen Bioproducts Positiv- und Negativkontrollen für M96-50 > Positiv- und Negativkontrollen für M96-50