Learn More
OHAUS™ Tragbare Präzisionswaage
Portable Mehrzweckwaagen für das tägliche Wägen geeignet
Marke: OHAUS™ 30615581
285.00 CHF gültig bis 2025-12-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "25339" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
- Navigator bietet wichtige Wägeanwendungen zu einem wettbewerbsfähigen Preis.
- Die fortschrittliche Wägetechnologie bietet eine Stabilisierung von einer Sekunde für schnelle und genaue Wägeergebnisse und verbessert so die Bedienereffizienz, Produktivität und den Durchsatz.
- Ein Überladungsschutzsystem, das Lasten bis zum Vierfachen der Nenntraglast aushält, schützt die Waage.
Spezifikation
RS232, USB, oder Ethernet (als Zubehör erhältlich) | |
120 g | |
0,001 g | |
0,003 g | |
NV123 | |
2 Sek. | |
10 °C bis 30 °C, 80%RH, nicht kondensierend¶Betriebsfähigkeit garantiert zwischen 5 °C bis 40 °C | |
230 x 204 x 104 mm | |
8 in. | |
3,7 in. | |
2,2 lb. |
Menü- und Kalibriersperrschalter, mechanischer und softwaremäßiger Über- und Unterlastschutz, Stabilitätsanzeige, Anzeige für schwache Batterie, automatische Abschaltung, vom Benutzer wählbare Druckoptionen, vom Benutzer wählbare Kommunikationseinstellungen | |
Hintergrundbeleuchtetes LCD | |
Wägen, Teilezählen, Prozentwägen, Kontrollwägen | |
ABS-Gehäuse, Edelstahlwanne, Transportsicherung, rutschfeste und verstellbare Füße, Nivellierblase | |
0,002 g | |
50 bis 86 Grad Fahrenheit, 80 % relative Luftfeuchtigkeit, nicht kondensierend¶Betriebsfähigkeit garantiert zwischen 41 bis 104 Grad Fahrenheit | |
Tragbare Waagen | |
9,1 in. | |
4,2 in. | |
93 mm |
CE_17217840.pdf
DateigrößeVersion: 287.7 kB
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
OHAUS™ Tragbare Präzisionswaage > 120 g
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur