Learn More
Esculape Laboratoire™ Tragbare Augenspülflasche
Esculape™ Augenwaschstationen eignen sich zur ersten Hilfe bei Augenverletzungen. Mit dieser Station können Sie Augen ausspülen und Fremdkörper aus dem Auge entfernen.
75.40 CHF - 1210.00 CHF
Spezifikation
Zur Verwendung mit (Anwendung) | Tragbare Augendusche |
---|---|
Sterilität | Steril |
Produkttyp | Augenspülflasche |
Produktcode | Marke | Volumen (metrisch) | Material | Enthält | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Volumen (metrisch) | Material | Enthält | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||
11769102
|
Esculape Laboratoire™
8205250 |
200 mL | Sterile isotonische Lösung | Kappe, Aufbewahrungs- und Tragetasche | Ea. |
75.40 CHF
1 Stück |
Verfügbar ab: 03-07-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
||
11749522
|
Esculape Laboratoire™
8205259 |
500 ml | Sterile ophthalmische Lösung | Ergonomische Kappe | 12/Packung |
1210.00 CHF
12 Stück |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen ![]() |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
||
11962875
|
Esculape Laboratoire™
8205251 |
200 ml | Sterile isotonische Lösung | Ergonomische Kappe, grüner Sicherheitstransportkoffer, Gürteltasche mit Etui | Ea. |
80.00 CHF
1 Stück |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen ![]() |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
||
11759522
|
Esculape Laboratoire™
8205260 |
500 ml | Sterile Ophthalmic Solution | 200 mL Blue Neutral pH Solution, 50 0mL Bottle Green Sterile Ophthalmic Solution | Ea. |
220.00 CHF
1 Stück |
Verfügbar ab: 07-07-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
||
11997625
|
Esculape Laboratoire™
8205255 |
200 mL | Sterile Ophthalmic Solution | Cap | Ea. |
99.00 CHF
1 Stück |
Verfügbar ab: 30-06-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
||
11891553
|
Esculape Laboratoire™
8205255X10 |
200 mL | Sterile Ophthalmic Solution | Cap | 10 Pk. |
803.00 CHF
10 Stück |
Verfügbar ab: 04-07-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
||
Beschreibung
- Transportkoffer
- Mit steriler isotonischer Lösung
- Ergonomie
Spezifikation
Tragbare Augendusche | |
Steril | |
Augenspülflasche |