Learn More
Hughes Tragbare Augen-/Gesichts-/Körper-Notfallspülung
Tragbare Notfall-Augen-, Gesichts- und Körperdusche.
Marke:  Hughes HEWS0038GV
Artikelnummer. 17752338
  • 1315.00 CHF / 1 Stück
Nur noch null auf Lager
Verfügbar ab: 03-07-2025
Beschreibung
  • Dieser tragbare 15 Liter-Zylinder aus Edelstahl mit Optiflex Handdusche spült Augen, Gesicht und Körper effektiv und liefert bis zu drei Minuten lang Wasser, wenn er über ein Schraeder-Ventil unter Druck gesetzt wird
  • Das Manometer und das doppelt verstellbare Sicherheitsventil verhindern einen Überdruck und ermöglichen dem Anwender, den Zylinder zur Reinigung und Wartung zu entlüften
Spezifikation
Spezifikation
24 cm
Edelstahl
Notfallspülung
26,7 cm
Dokumentation
One moment while we fetch your results.
Zertifikate
Aktionen
Aktionen
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Hughes Tragbare Augen-/Gesichts-/Körper-Notfallspülung > Notfallspülung; Material: Edelstahl