Learn More
Thermo Scientific™ POROS™ R1 10 μm Column, Stainless Steel, 2.1 x 30 mm, 0.1 mL
Thermo Scientific™ POROS™ Prepacked Reversed-Phase Column. POROS™ R1 is a 4000 angstrom pore size Poly[styrenevinylbenzene] particle, suitable for the reversed-phase separation of biomolecules.
Marke:  Thermo Scientific™ 1101412
Artikelnummer. 18406678
  • 2435.00 CHF / 1 Stück
Nur noch null auf Lager
Verfügbar ab: 15-07-2025
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Mehr anzeigen
Spezifikation
Spezifikation
30 mm
10 μm
R1
4000 Å
Pre-packed Column
1 column
2.1 mm
Analytical Column
Store at room temperature.
Room Temperature
POROS
Zertifikate
Aktionen
Aktionen
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Thermo Scientific™ POROS™ R1 10 μm Column, Stainless Steel, 2.1 x 30 mm, 0.1 mL > 30 mm