Learn More
Thermo Scientific™ POROS™ MabCapture™ G Select Resin
Das MabCapture G Select Antikörperaffinität-Aufreinigungsharz bietet eine hohe dynamische Bindung bei niedrigen linearen Flussraten und behält eine hervorragende Bindungskapazität bei hohen linearen Flussraten bei.
1012.00 CHF - 4905.00 CHF
Spezifikation
Typ G ausgewähltes Harz
Standardkomponenten Protein G
Zur Verwendung mit (Anwendung) IgG-Aufreinigung
Inhalt und Lagerung Im Kühlschrank lagern (2–8 °C).
Produktlinie POROS™
Mehr Spezifikationen ansehen
Benachrichtigungen:
Nur für Forschungszwecke. Nicht zur Verwendung bei diagnostischen Verfahren.
Produkte 3
Produktcode Marke Volumen (metrisch) Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Volumen (metrisch) Preis Menge & Verfügbarkeit  
15612145
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
Thermo Scientific™
82082
5 ml
1012.00 CHF
5 Milliliter
Nur noch null auf Lager
Verfügbar ab: 08-07-2025
Zum Warenkorb hinzufügen
15622145
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
Thermo Scientific™
82083
15 ml
2135.00 CHF
15 Milliliter
Nur noch null auf Lager
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
15632145
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
Thermo Scientific™
82084
50 ml
4905.00 CHF
50 Milliliter
Nur noch null auf Lager
Verfügbar ab: 22-07-2025
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
POROS™ MabCapture™ G Select Harz ist ein kostengünstigeres, aus unserem eigenen Protein-G-Liganden hergestelltes Protein-G-Hochdurchsatz-Chromatographieharz, das eine Aufreinigung mit hohem Durchsatz ermöglicht. Es wird bei einer Vielzahl von Methoden zur Antikörper-Affinitätsreinigung eingesetzt und eignet sich optimal für die polyklonale IgG-Reinigung von Maus-, Human-, Kuh-, Ziegen- und Schafserum, einschließlich humanen IgG3- und Maus-IgG1-Isotypen. POROS MabCapture G Select Harz zeichnet sich durch eine hohe dynamische Bindungsleistung bei niedrigen linearen Flussraten aus und bietet eine hervorragende Bindungskapazität bei hohen linearen Flussraten, bei denen andere Chromatographiemedienprodukte nicht funktionieren.
  • Hohe dynamische Bindungskapazität selbst bei linearen Durchflussraten über 700 cm/h
  • Entwerfen Sie Prozesse mit größerer Flexibilität (kürzere Betthöhen, schnellere Flussraten oder beides) dank Verbesserungen an der Bindungseffizienz des Antikörpers
  • Die derzeit höchste dynamische Bindungskapazität für Antikörper im Vergleich zu konventionellen Agarose- oder Kieselgel-Protein-G-Harzen
  • Reinigen Sie polyklonales IgG aus Maus-, Human-, Kuh-, Ziegen- und Schafserum, einschließlich humanes IgG3 und Maus-IgG1-Isotypen
  • Desinfizierung und Depyrogenisierung mit Standardmitteln, die für andere Chromatographieprodukte verwendet werden
  • Erleben Sie enorme Produktivitätssteigerungen und reduzieren Sie nachgeschaltete Engpässe
Protein G ist ein aus Streptokokken der Gruppe G isoliertes bakterielles Zellwandprotein. Rekombinantes Protein G wurde so modifiziert, dass es sich nicht mehr an Albumin bindet. Das Protein G-Molekül enthält zwei Bindungsdomänen. Obwohl die tertiären Strukturen von Protein A und Protein G sehr ähnlich sind, unterscheiden sich ihre Aminosäurezusammensetzungen erheblich, was zu unterschiedlichen Bindungsmerkmalen führt. Protein G hat eine stärkere Affinität zu den meisten Säugetier-IgG als Protein A, insbesondere zu bestimmten Unterklassen, einschließlich humanem IgG3, Maus-IgG1 und Ratten-IgG2a. Im Gegensatz zu Protein A bindet Protein G nicht an humanes IgM, IgD und IgA.
Durch die Entwicklung humanisierter monoklonaler Antikörper wächst der Markt der Biotherapeutika weiter. Das Abdecken des therapeutischen Bedarfs an monoklonalen Antikörpern hat zu erheblichen Verbesserungen der zellbasierten Expressionssysteme geführt, die zur Herstellung dieser Proteine verwendet werden. In der Folge haben diese Verbesserungen den Verarbeitungsengpass von der vorgelagerten Zellexpression hin zur nachgeschalteten Aufreinigung verlagert. Mit der Einführung von POROS MabCapture G Select Chromatographieharz soll nachgeschalteten Engpässen entgegengewirkt und die notwendige Kapazität, Effizienz und Flexibilität geschaffen werden, um die nachgeschaltete Aufreinigungsplattform zu optimieren, was zu einer erheblichen Steigerung der Prozessproduktivität und der Antikörperherstellung führt.
Spezifikation
Spezifikation
G ausgewähltes Harz
IgG-Aufreinigung
POROS™
Protein G
Nasseis
Protein G
Im Kühlschrank lagern (2–8 °C).
Poros Bead
IgG-Antikörper, Ig-Antikörper
Dokumentation
Product Certifications
Nur für Forschungszwecke. Nicht zur Verwendung bei diagnostischen Verfahren.
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Thermo Scientific™ POROS™ MabCapture™ G Select Resin