Learn More
Thermo Scientific™ POROS™ MabCapture™ A Select Resin
MabCapture A Select, ein monoklonales Antikörper-Aufreinigungsharz, das eine hohe dynamische Bindung bei niedrigen linearen Flussraten bietet und eine hervorragende Bindungskapazität bei hohen linearen Flussraten behält.
Marke:  Thermo Scientific™ 82079
685.56 CHF gültig bis 2025-06-30
Benutzen Sie den Promotions-Code "24108" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 15682135
  • 788.00 CHF / 5 Milliliter
Sichern Sie Ihren Fortschritt
Aktionscode 24108 verwenden bei der Bestellbestätigung
Verfügbare Aktionen anzeigen
Nur noch null auf Lager
Verfügbar ab: 27-06-2025
Zum Warenkorb hinzufügen
Benachrichtigungen:
Nur für Forschungszwecke. Nicht zur Verwendung bei diagnostischen Verfahren.
Beschreibung
Mehr anzeigen
Spezifikation
Spezifikation
A ausgewähltes Harz
IgG-Aufreinigung
Im Kühlschrank lagern (2–8 °C).
Poros Bead
IgG-Antikörper, Ig-Antikörper
Protein A
5 ml
POROS™
Protein A
Nasseis
Dokumentation
Manuals
Zertifikate
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
5 Ergebnisse gefunden
Chargennummer Art des Zertifikats Datum Catalog Number
ChargennummerXG360445 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum23/07/2022 Catalog Number82079
ChargennummerVJ308863 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum30/10/2020 Catalog Number82079
ChargennummerSG241105 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum26/08/2017 Catalog Number82079
ChargennummerTEMP Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum13/04/2017 Catalog Number82079
ChargennummerSPECS Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum13/04/2017 Catalog Number82079
Aktionen
Aktionen
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Thermo Scientific™ POROS™ MabCapture™ A Select Resin > 5, MabCapture A Select