Learn More
Thermo Scientific™ POROS™ Ethyl RoboColumn™ Pre-packed columns
Dieses RoboColumn-Produkt ist mit POROS Ethyl Hydrophobic Interaction Chromatography (HIC) Harz vorgepackt und eignet sich für die Entfernung von Verunreinigungen während der großvolumige nachgelagerte Reinigung von Biomolekülen, hauptsächlich für die Bindung/Elution von Operationen.
294.00 CHF - 385.00 CHF
Spezifikation
Produkttyp Pre-packed Column
Inhalt und Lagerung Bei Raumtemperatur lagern.
Versandbedingung Raumtemperatur
Produktlinie POROS™
Stationäre Phase Novel Ethyl
Mehr Spezifikationen ansehen
Produkte 2
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
18456758
Unterlagen ansehen
Thermo Scientific™
A34810
200 μL
294.00 CHF
200 Mikroliter
Nur noch null auf Lager
Verfügbar ab: 14-07-2025
Zum Warenkorb hinzufügen
18476818
Unterlagen ansehen
Thermo Scientific™
A34812
600 μL
385.00 CHF
600 Mikroliter
Nur noch null auf Lager
Verfügbar ab: 14-07-2025
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
This RoboColumn™ product is pre-packed with POROS Ethyl Hydrophobic Interaction Chromatography (HIC) Resin (Cat. No. A32552) and suitable for impurity removal during large-scale downstream purification of biomolecules, primarily for bind/elute operations
RoboColumn™ products are small chromatography columns that are provided in 8-column strips. They are useful for fully automated and parallel chromatographic separations using robotic liquid handling platforms.
Features of POROS Ethyl HIC Resin include:
  • Superior resolution capability while maintaining excellent pressure-flow properties, achieved by combining the high-flow characteristics of a POROS base bead with a 50-micron particle size. Higher flow rates help improve productivity.
  • Unique selectivity due to the novel hydrophobic ligand, allowing for purification of a wide range of biomolecules, including therapeutic proteins, antibody fragments, antibody drug conjugates, and enzymes
  • High capacity, reducing the process volume significantly for subsequent steps
  • A rigid polymeric bead with covalent surface chemistry for easier handling and packing with superior physical and chemical stability, allowing cleaning with various clean-in-place (CIP) solutions such as sodium hydroxide and enabling a more robust downstream purification process
These features of POROS Ethyl HIC Resin are a major improvement to the performance of traditional HIC resins, setting the standard for hydrophobic interaction chromatography.
RoboColumn™ is a registered trademark of ATOLL GmbH.
Spezifikation
Spezifikation
Pre-packed Column
Raumtemperatur
Novel Ethyl
Bei Raumtemperatur lagern.
POROS™
Dokumentation
Product Certifications
Nur für Forschungszwecke. Nicht zur Verwendung bei diagnostischen Verfahren.
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Thermo Scientific™ POROS™ Ethyl RoboColumn™ Pre-packed columns