Learn More
Thermo Scientific™ POROS™ Ethyl Hydrophobic Interaction Chromatography (HIC) Resin
Thermo Scientific™ POROS™ Ethyl Hydrophobic Interaction Chromatography (HIC) Resin is a bioprocess high-performance resin engineered for improved impurity removal during large-scale downstream purification of biomolecules.
Marke:  Thermo Scientific™ A32555
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 18725395
  • 2020.00 CHF / 250 Milliliter
Nur noch null auf Lager
Verfügbar ab: 11-09-2025
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Mehr anzeigen
Spezifikation
Spezifikation
Ethyl Resin
50 μm
Raumtemperatur
Novel Ethyl
250 mL
Bei Raumtemperatur lagern.
POROS™
Dokumentation
One moment while we fetch your results.
Zertifikate
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
5 Ergebnisse gefunden
Chargennummer Art des Zertifikats Datum Catalog Number
ChargennummerHET-022 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum26/05/2021 Catalog NumberA32555
ChargennummerHET-019 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum31/03/2021 Catalog NumberA32555
ChargennummerHET-016 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum24/11/2020 Catalog NumberA32555
ChargennummerHET-014 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum02/04/2019 Catalog NumberA32555
ChargennummerHET-009 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum07/09/2018 Catalog NumberA32555
Aktionen
Aktionen
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Thermo Scientific™ POROS™ Ethyl Hydrophobic Interaction Chromatography (HIC) Resin > 250 mL