Learn More
Thermo Scientific™ POROS™ Ethyl Hydrophobic Interaction Chromatography (HIC) Resin
Thermo Scientific™ POROS™ Ethyl Hydrophobic Interaction Chromatography (HIC) Resin is a bioprocess high-performance resin engineered for improved impurity removal during large-scale downstream purification of biomolecules.
Marke:  Thermo Scientific™ A32557
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 18486418
  • 775.00 CHF / 25 Milliliter
Nur noch null auf Lager
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Mehr anzeigen
Spezifikation
Spezifikation
Ethyl Resin
50 μm
Raumtemperatur
Novel Ethyl
25 mL
Bei Raumtemperatur lagern.
POROS™
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
5 Ergebnisse gefunden
Chargennummer Art des Zertifikats Datum Catalog Number
ChargennummerHET-025 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum14/03/2022 Catalog NumberA32557
ChargennummerHET-020 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum29/03/2021 Catalog NumberA32557
ChargennummerHET-016 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum20/10/2020 Catalog NumberA32557
ChargennummerHET-015 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum18/10/2019 Catalog NumberA32557
ChargennummerHET-014 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum25/06/2019 Catalog NumberA32557
Aktionen
Aktionen
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Thermo Scientific™ POROS™ Ethyl Hydrophobic Interaction Chromatography (HIC) Resin > 25 mL