Learn More
Thermo Scientific™ POROS™ CaptureSelect™ AAVX Affinity Resin
Thermo Scientific™ POROS™ CaptureSelect™ AAVX Affinity Resin is engineered to address the high selectivity and capacity requirements for large-scale downstream purification of a broad range of naturally occurring and synthetic adeno-associated virus (AAV) serotypes used for gene therapy applications.
Marke:  Thermo Scientific™ A36742
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 30067391
  • 16435.00 CHF / 250 Milliliter
Nur noch null auf Lager
Verfügbar ab: 16-07-2025
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Mehr anzeigen
Spezifikation
Spezifikation
>1 x 1013 genome copies/mL of resin
Store in refrigerator at 2°C to 8°C.
50 μm
POROS™
Harz-
Affinity
Cross-linked poly(styrene-divinylbenzene) POROS beads
Nasseis
Flüssige Suspension
250 mL
AAVX affinity ligand
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
5 Ergebnisse gefunden
Chargennummer Art des Zertifikats Datum Catalog Number
ChargennummerAAVX-054 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum16/09/2024 Catalog NumberA36742
ChargennummerAAVX-053 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum21/02/2024 Catalog NumberA36742
ChargennummerAAVX-052 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum13/12/2023 Catalog NumberA36742
ChargennummerAAVX-041 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum05/04/2022 Catalog NumberA36742
ChargennummerAAVX-040 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum23/03/2022 Catalog NumberA36742
Aktionen
Aktionen
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Thermo Scientific™ POROS™ CaptureSelect™ AAVX Affinity Resin > 250 mL