Learn More
Thermo Scientific™ POROS™ Benzyl Hydrophobic Interaction Chromatography (HIC) Resin
Thermo Scientific™ POROS™ Benzyl Hydrophobic Interaction Chromatography (HIC) Resin is a bioprocess high-performance resin engineered for improved impurity removal during large-scale downstream purification of biomolecules.
775.00 CHF - 6120.00 CHF
Spezifikation
Produkttyp | Benzyl Resin |
---|---|
Ligandentyp | Benzyl/Aromatic |
Partikelgröße | 50 μm |
Inhalt und Lagerung | Bei Raumtemperatur lagern. |
Versandbedingung | Raumtemperatur |
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||||
18476418
|
Thermo Scientific™
A32563 |
25 mL |
775.00 CHF
25 Milliliter |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
|||||
18456678
|
Thermo Scientific™
A32562 |
50 mL |
1080.00 CHF
50 Milliliter |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
|||||
18426528
|
Thermo Scientific™
A32561 |
250 mL |
2020.00 CHF
250 Milliliter |
Verfügbar ab: 10-09-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
|||||
18446588
|
Thermo Scientific™
A32560 |
1 L |
6120.00 CHF
1000 Milliliter |
Verfügbar ab: 10-09-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
¿Ya tiene una cuenta? Inicie sesión para ver su precio y disponibilidad. ¿Es nuevo aquí? ¡Regístrese hoy mismo! |
|||||
Descripción
POROS Benzyl Hydrophobic Interaction Chromatography (HIC) Resin is a bioprocess high-performance resin engineered for improved impurity removal during large-scale downstream purification of biomolecules. This unique resin provides high resolution and capacity while maintaining excellent pressure flow characteristics, helping increase productivity.
POROS Benzyl HIC Resin is designed on the well-established cross‐linked poly(styrene-divinylbenzene) POROS base bead with aromatic hydrophobic benzyl ligand, suited for both bind/elute and flow-through purifications.
Features of POROS Benzyl HIC Resin include:
- Superior resolution capability while maintaining excellent pressure-flow properties, achieved by combining the high-flow characteristics of a POROS base bead with a 50 micron particle size. Higher flow rates help improve productivity.
- Unique selectivity due to the aromatic hydrophobic ligand, allowing for purification of a wide range of biomolecules, including therapeutic proteins, antibody fragments, antibody drug conjugates, and enzymes
- High capacity, reducing the process volume significantly for subsequent steps
- A rigid polymeric bead with covalent surface chemistry for easier handling and packing with superior physical and chemical stability, allowing cleaning with various clean-in-place (CIP) solutions such as sodium hydroxide and enabling a more robust downstream purification process
These features of POROS Benzyl HIC Resin are a major improvement to the performance of traditional HIC resins, setting the standard for hydrophobic interaction chromatography. POROS Benzyl HIC Resin combines superior and consistent performance, exceptional customer support, strong operational excellence, and a strong legacy based on proven technology from a well-established chromatography resin supplier. This resin comes with complete technical and regulatory support. POROS Benzyl HIC Resin is available in various bulk package sizes for large-scale purification, as well as pre-packed columns for initial process development.
Main characteristics
- Support matrix: cross-linked poly(styrene-divinylbenzene)
- Average particle size: 50 μm
- Ligand: benzyl/aromatic
- pH range: 1–14
- Ionic strength range: 0 to 5 M, all common salts
- Mechanical resistance: 100 bar (1,450 psi; 10 MPa)
- Shipping solution: 18% (v/v) ethanol
Especificaciones
Benzyl Resin | |
50 μm | |
Raumtemperatur | |
Low-Density Benzyl/Aromatic |
Benzyl/Aromatic | |
Bei Raumtemperatur lagern. | |
POROS™ |
Proporcione sus comentarios sobre el contenido del producto rellenando el siguiente formulario.