Learn More
Haldenwanger™ Porzellan-Schmelztiegel, hohe Form
Diese Schalen eignen sich für zahlreiche Anwendungen. Haldenwanger™ Große Schmelztiegel aus Porzellan zeichnen sich durch ihre glatte Innenfläche aus optimiertem Laborporzellan aus.
7.45 CHF - 17.85 CHF
Spezifikation
Material Porzellan
Product Type Specs Schmelztiegel
Mehr Spezifikationen ansehen
Produkte 3
Produktcode Marke Kapazität (metrisch) Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Kapazität (metrisch) Preis Menge & Verfügbarkeit  
10201301
Unterlagen ansehen
Haldenwanger™
79C/4
85mL
17.85 CHF
1 Stück
Verfügbar ab: 14-01-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
10569601
Unterlagen ansehen
Haldenwanger™
L 79C/0/STEMPE
15mL
8.10 CHF
1 Stück
Verfügbar ab: 14-01-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
10323271
Unterlagen ansehen
Haldenwanger™
L 79C/1/STEMPE
24mL Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
N/A
Beschreibung
Beschreibung
  • In verschiedenen Größen erhältlich
  • Größen bis 175 ml, unglasierter Rand
  • Bei den Ausführungen mit 1,000 ml und größer sind nur die Außensockel nicht glasiert
  • Entspricht DIN VDE 0335, Typ C 100
Spezifikation
Spezifikation
Porzellan
Schmelztiegel