Learn More
Haldenwanger™ Porzellan-Schmelztiegel, hohe Form
Diese Schalen eignen sich für zahlreiche Anwendungen. Haldenwanger™ Große Schmelztiegel aus Porzellan zeichnen sich durch ihre glatte Innenfläche aus optimiertem Laborporzellan aus.
Marke:  Haldenwanger™ L 79C/0/STEMPE
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 10569601
  • 8.10 CHF / 1 Stück
Verfügbar ab: 14-01-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
  • In verschiedenen Größen erhältlich
  • Größen bis 175 ml, unglasierter Rand
  • Bei den Ausführungen mit 1,000 ml und größer sind nur die Außensockel nicht glasiert
  • Entspricht DIN VDE 0335, Typ C 100
Spezifikation
Spezifikation
Porzellan
30mm
Schmelztiegel
15mL
38mm