Learn More
Haldenwanger™ Porzellan-Mörser mit Ausguss
Diese Mörser eignen sich für zahlreiche Laboranwendungen. Haldenwanger™ Porzellanmörser mit Ausguss sind aus optimiertem Laborporzellan gefertigt.
Marke: Haldenwanger™ L 55/15/RAUH
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
Unglasierte Mahloberflächen.
Spezifikation
6500mL | |
Mörser | |
140 mm | |
Mörser |
330 mm | |
Porzellan | |
Mit Ausguss |
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Haldenwanger™ Porzellan-Mörser mit Ausguss > Außendurchmesser (metrisch)330mm
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur