Learn More
Haldenwanger™ Porzellan-Mörser mit Ausguss
Diese Mörser eignen sich für zahlreiche Laboranwendungen. Haldenwanger™ Porzellanmörser mit Ausguss sind aus optimiertem Laborporzellan gefertigt.
Marke:  Haldenwanger™ L 55/11/RAUH
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 12383328
  • 939.00 CHF / 1 Stück
Nur noch null auf Lager
Verfügbar ab: 08-07-2025
Beschreibung
Unglasierte Mahloberflächen.
Spezifikation
Spezifikation
2400mL
Mörser
100 mm
Mörser
250 mm
Porzellan
Mit Ausguss
Zertifikate
Zubehör anzeigen
Aktionen
Aktionen
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Haldenwanger™ Porzellan-Mörser mit Ausguss > Außendurchmesser (metrisch)250mm