Learn More
Haldenwanger™ Porzellan-Mörser mit Ausguss
Diese Mörser eignen sich für zahlreiche Laboranwendungen. Haldenwanger™ Porzellanmörser mit Ausguss sind aus optimiertem Laborporzellan gefertigt.
Marke:  Haldenwanger™ L 55/8/RAUH
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 12373328
  • 246.00 CHF / 1 Stück
Nur noch null auf Lager
Verfügbar ab: 30-06-2025
Beschreibung
Unglasierte Mahloberflächen.
Spezifikation
Spezifikation
1000mL
Mörser
80 mm
Mörser
180 mm
Porzellan
Mit Ausguss
Dokumentation
One moment while we fetch your results.
Zertifikate
Zubehör anzeigen
Aktionen
Aktionen
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Haldenwanger™ Porzellan-Mörser mit Ausguss > Außendurchmesser (metrisch)180mm