Learn More
Haldenwanger™ Porzellan-Mörser mit Ausguss
Diese Mörser eignen sich für zahlreiche Laboranwendungen. Haldenwanger™ Porzellanmörser mit Ausguss sind aus optimiertem Laborporzellan gefertigt.
Marke:  Haldenwanger™ L 55/0A/GLASIERT
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 10403925
  • 47.20 CHF / 1 Stück
Nur noch null auf Lager
Verfügbar ab: 30-06-2025
Beschreibung
  • Lieferbar in einer Vielzahl an Größen
  • Mit Schnabel für einfaches Ausgießen
  • Entspricht DIN VDE 0335, Typ C 100
Spezifikation
Spezifikation
70mL
Mörser
Mit Ausguss
65 mm
Porzellan
Mörser
Zertifikate
Aktionen
Aktionen
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Haldenwanger™ Porzellan-Mörser mit Ausguss > Außendurchmesser (metrisch)65mm