Learn More
Fisherbrand™ Porzellanplatte für Exsikkatoren
Für den Einsatz mit Exsikkatoren
Marke:  Fisherbrand™ 9180003209
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 15594645
  • 114.00 CHF / 1 Stück
Nur noch null auf Lager
Lager vorrätig
Edge
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
  • Für den Einsatz mit Exsikkatoren
Spezifikation
Spezifikation
235 mm
Platte
Exsikkator (Durchmesser: 250 mm)
Zertifikate
Zubehör anzeigen
Aktionen
Aktionen
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Fisherbrand™ Porzellanplatte für Exsikkatoren > Plattendurchmesser: 235 mm; Durchmesser Exsikkator: 250 mm