Learn More
Fisherbrand™ Porzellanplatte für Exsikkatoren
Für den Einsatz mit Exsikkatoren
Marke:  Fisherbrand™ 9180003206
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 15564645
  • 28.34 CHF / 1 Stück
Nur noch null auf Lager
Verfügbar ab: 25-07-2025
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
  • Für den Einsatz mit Exsikkatoren
Spezifikation
Spezifikation
90 mm
Platte
Exsikkator (Durchmesser: 100 mm)
Dokumentation
One moment while we fetch your results.
Zertifikate
Zubehör anzeigen
Aktionen
Aktionen
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Fisherbrand™ Porzellanplatte für Exsikkatoren > Plattendurchmesser: 90 mm; Durchmesser Exsikkator: 100 mm