Learn More
Haldenwanger™ Porzellan-Schmelztiegel, mittelhohe Form
Diese Schalen eignen sich für zahlreiche Anwendungen. Haldenwanger™ Mittelgroße Schmelztiegel aus Porzellan zeichnen sich durch ihre glatte Innenfläche aus optimiertem Laborporzellan aus.
Marke: Haldenwanger™ L 79MF/1
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
- In verschiedenen Größen erhältlich
- Größen bis 175 ml, unglasierter Rand
- Bei den Ausführungen mit 1,000 ml und größer sind nur die Außensockel nicht glasiert
- Entspricht DIN VDE 0335, Typ C 100
Spezifikation
Porzellan | |
200mL | |
65mm |
Innen und außen verglast, außer Sockel | |
80mm | |
Schmelztiegel |
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Haldenwanger™ Porzellan-Schmelztiegel, mittelhohe Form > Fassungsvermögen:200mL; Höhe:65 mm; Innen und außen verglast außer Sockel
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur