Learn More
Haldenwanger™ Porzellan-Veraschungsschalen
Diese Schalen eignen sich für zahlreiche Anwendungen. Die Haldenwanger™ Veraschungsschalen aus Porzellan haben eine glatte Innenfläche und bestehen aus optimiertem Laborporzellan.
8.75 CHF - 301.00 CHF
Spezifikation
Material | Porzellan |
---|---|
Form | Rund |
Typ | Veraschungstiegel |
Zur Verwendung mit (Anwendung) | Labore |
Ausführung der Innenwände | Glatt |
Produktcode | Marke | Durchmesser (metrisch) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Durchmesser (metrisch) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
15222179
|
Haldenwanger™
33D/2 |
37 mm | |||||||
10110251
|
Haldenwanger™
33D/3 |
42 mm |
8.96 CHF
1 Stück |
Verfügbar ab: 24-10-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
10732622
|
Haldenwanger™
109/6A |
160 mm |
56.87 CHF
1 Stück |
Verfügbar ab: 24-10-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
10424681
|
Haldenwanger™
33/4 |
60 mm |
14.95 CHF
1 Stück |
Verfügbar ab: 24-10-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
10587911
|
Haldenwanger™
33/1 |
40 mm |
8.75 CHF
1 Stück |
Verfügbar ab: 04-11-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
Beschreibung
- In verschiedenen Größen erhältlich
- Größen bis 175 ml, unglasierter Rand
- Bei den Ausführungen mit 1,000 ml und größer sind nur die Außensockel nicht glasiert
- Entspricht DIN VDE 0335, Typ C 100
Spezifikation
Porzellan | |
Veraschungstiegel | |
Glatt |
Rund | |
Labore |