Learn More
Haldenwanger™ Porzellan-Veraschungsschalen
Diese Schalen eignen sich für zahlreiche Anwendungen. Die Haldenwanger™ Veraschungsschalen aus Porzellan haben eine glatte Innenfläche und bestehen aus optimiertem Laborporzellan.
Marke: Haldenwanger™ 33D/3
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
- In verschiedenen Größen erhältlich
- Größen bis 175 ml, unglasierter Rand
- Bei den Ausführungen mit 1,000 ml und größer sind nur die Außensockel nicht glasiert
- Entspricht DIN VDE 0335, Typ C 100
Spezifikation
Flach | |
Rund | |
Labore | |
42 mm |
Porzellan | |
Veraschungstiegel | |
Glatt |