Learn More
BRAND™ Exsikkator-Einsatz aus Porzellan
Aus Porzellan. Kann mit Exsikkatoren aus Glas oder Kunststoff verwendet werden.
80.45 CHF - 184.00 CHF
Spezifikation
Produkttyp | Exsikkatorplatte |
---|---|
Anzahl pro Packung | Je 1 |
Material | Porzellan |
Zur Verwendung mit (Geräte) | Für Exsikkatoren |
Enthält | Ersatzteile und Zubehör |
Produktcode | Marke | Außendurchmesser (metrisch) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Außendurchmesser (metrisch) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||||
10589151
|
BRAND™
65965 |
140 mm |
80.45 CHF
1 Stück |
Verfügbar ab: 01-04-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||||
10019710
|
BRAND™
65975 |
190 mm |
155.00 CHF
1 Stück |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||||
10044201
|
BRAND™
65980 |
235 mm |
184.00 CHF
1 Stück |
Verfügbar ab: 01-04-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||||
Beschreibung
- Konstruktion aus Porzellan
- Zur Verwendung mit Exsikkatoren aus Glas oder Kunststoff
- Zentrales Loch mit ca. 20 mm Durchmesser
- Kleine Perforationen, Durchmesser ca. 5 mm
Spezifikation
Exsikkatorplatte | |
Porzellan | |
Ersatzteile und Zubehör |
Je 1 | |
Für Exsikkatoren |
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
BRAND™ Exsikkator-Einsatz aus Porzellan