Learn More
Applied Biosystems™ Pop-7™ Polymer, für 3:500/SeqStudio™ Flex
Alle ansehen Applied Biosystems ProdukteBeschreibung
Includes
Der Beutel enthält 960 Proben des Polymers. Bewahren Sie den Beutel bei 2 bis 8 °C auf, bis er gebrauchsfertig ist. Beachten Sie das Verfallsdatum auf dem Etikett. Beachten Sie, dass abgelaufene Beutel nicht auf dem Gerät verwendet werden können.
POP-4, POP-6 und POP-7 werden bequem in einfach zu bedienenden Beuteln angeboten, die POP-7 Trennmatrix ist für kurz- bis langlesenden Sequenzierungen und Fragmentanalysen optimiert.POP Polymere umkleiden dynamisch die Kapillarwand und steuern so den elektroosmotischen Fluss.Die gesicherte Qualität und die einheitliche Konsistenz machen die Schätzarbeit überflüssig und helfen Ihnen, die Reproduzierbarkeit sicherzustellen.POP Polymere wurden speziell zur Trennung von DNA-Fragmenten mit bekanntem Größenbereich bei gewünschter Auflösung und Laufzeit formuliert.
ccPOP-4, POP-6 und POP-7 werden in einfach zu handhabenden Beuteln mit verschiedenen Probenformaten angeboten. Die POP-7 Trennungsmatrix ist für kurze bis lange Lese-Sequenzierungen und Fragmentanalysen optimiert.
• Einfache Handhabung: Vorformuliert und in einem einzigen Beutel, was nicht nur Zeit spart, sondern auch Zuverlässigkeit und Konsistenz gewährleistet
• Einschließlich RFID-Etikett (Radio Frequency Identification): Einfache Nachverfolgung wichtiger Informationen wie Teile-⁄Chargen-Nummer, verbleibende Proben und Verfallsdaten (auf dem Software-Dashboard angezeigt)
• Robuste Rezeptur: Formuliert für Sequenzierungs- und Fragmentanalyse-Anwendungen
• Nachfüllbar: Ermöglicht die mehrfache Verwendung von Kapillaren
Reproduzierbare Ergebnisse
POP-Polymere beschichten die Kapillarwand dynamisch, um den elektroosmotischen Fluss zu steuern. Die gesicherte Qualität und die einheitliche Konsistenz machen die Schätzarbeit überflüssig und helfen Ihnen, die Reproduzierbarkeit sicherzustellen. POP-Polymere werden speziell formuliert, um DNA-Fragmente eines bekannten Größenbereichs mit einer gewünschten Auflösung und Laufzeit zu trennen.
Viel Auswahl
POP-7-Polymere sind sehr vielseitig und für eine breite Palette von Anwendungen von der kurzen bis langen Lesesequenzierung bis hin zur Fragmentanalyse konzipiert. Pop-4 Polymere sind speziell für HID⁄Forensische Anwendungen konzipiert, während POP-6 Polymere die Wahl für bestimmte Sequenzierungsanwendungen (und Fragmentanalyse) sind.
Für teilweise benutzte Beutel, die aufbewahrt werden müssen, wird eine Kappe (4412619) empfohlen, die in die Öffnung des Beutels eingesetzt wird.
Bestellinformation
Je
Spezifikation
Spezifikation
Menge | 960 Proben |
Zur Verwendung mit (Anwendung) | Lange Lese-Sequenzierung, kurze Lese-Sequenzierung, Fragmentanalyse (Vergällung) |
Produktlinie | POP-7™ |
Nur für Forschungszwecke