Learn More
Tocris Bioscience™ Ponceau S-Färbelösung
Stain used to detect protein bands after Western blotting
Marke:  Tocris Bioscience™ 5225/500ML
Artikelnummer. 18745708
  • 127.00 CHF / 500 Milliliter
Verfügbar ab: 19-05-2025
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
Ponceau S Staining Solution is a stain used to detect protein bands after Western blotting.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
500 mL
Ponceau S Staining Solution
760.57
Ponceau S Staining Solution
Name des Produkts
Tocris Bioscience™ Ponceau S-Färbelösung > 500mL
Nur für Forschungszwecke