Learn More
Thermo Scientific Chemicals Pomalidomid
Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals ProdukteBeschreibung
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
Spezifikation
Spezifikation
Chemischer Name oder Material | Pomalidomide |
Schmelzpunkt | 315.0°C to 320.0°C |
Menge | 250 mg |
Formelmasse | 273.24 |
Zertifikate
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
Chargennummer | Art des Zertifikats | Datum | Catalog Number |
---|---|---|---|
A0453246 | Analysenzertifikat | 17/05/2025 | 465702500,465700010 |
A0472211 | Analysenzertifikat | 17/05/2025 | 465702500,465700010 |
A0447129 | Analysenzertifikat | 17/05/2025 | 465702500,465700010 |
A0453246 | Analysenzertifikat | 25/08/2023 | 465702500,465700010 |
A0415081 | Analysenzertifikat | 12/12/2022 | 465702500,465700010 |
Sicherheit und Handhabung
- Pomalidomide
- Gefahr
- Reproduktionstoxizität Kategorie 1B
- H361-Kann vermutlich die Fruchtbarkeit beeinträchtigen oder das Kind im Mutterleib schädigen.
- P201-Vor Gebrauch besondere Anweisungen einholen.
- P202-Vor Gebrauch alle Sicherheitshinweise lesen und verstehen.
- P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
- P308+P313-BEI Exposition oder falls betroffen: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen.
- P403-An einem gut belüfteten Ort aufbewahren.
- P501b-Inhalt/Behälter gemäß den örtlichen/regionalen/nationalen/internationalen Vorschriften zuführen.
- MIXTURE LIST-Enthält: Pomalidomide