Learn More
POM 1, Tocris Bioscience™ Artikelnummer.: 30001368
Zum Warenkorb hinzufügen
POM 1, Tocris Bioscience™
Artikelnummer. 30001368
50 mg
Click to view available options
Menge:
50 mg
Artikelnummer. 30001368
Marke: Tocris Bioscience 2689/50
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Inhibitor of E-NTPDases
Inhibitor of Ecto-NTPDases that displays minor selectivity for NTPDases 1 and 2 over NTPDase 3 and P2Y12 (Ki values are 2.58, 3.26, > 10 and 28.8 μM for NTPDase 1, NTPDase 3, P2Y12 and NTPDase 2 respectively). Abolishes renal protection induced by ischemic preconditioning. Inhibits synaptic transmission at hippocampal CA1 pyramidal synapses and at the cerebellar parallel fiber-Purkinje cell (PF) synapse.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material POM 1
CAS 12141-67-2
Menge 50 mg
Summenformel H2O40Na6W12
Synonym Sodium metatungstate
Formelmasse 2986.01
Reinheit (%) >98%
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
POM 1, Tocris Bioscience™ >