Learn More
Contec™ Polywipe-C Wipes
Reduce solvent usage and maximize process control and consistency in general purpose and critical cleaning applications. Contec™ Polywipe-C Wipes are saturated with 100% IPA or a 70% isopropanol/30% deionized water solution.
800.00 CHF - 1025.00 CHF
Spezifikation
Produkttyp | PolyWipe-C Wischtücher |
---|---|
Autoklavierbar | Nicht autoklavierbar |
Einwegprodukt | Single-use |
Lage | 1-ply |
Produktcode | Marke | Abmessungen (L x B) | Sättigungslösung | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Abmessungen (L x B) | Sättigungslösung | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||
17284523
|
Contec™
PSCS0012-BPR |
30 x 30 cm (12 x 12 in.) | 70 % IPA/30 % DI-Wasser |
1025.00 CHF
480 Stück |
Verfügbar ab: 07-03-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||
16655534
|
Contec™
PSCS0012 |
12 x 12 in. (30,48 x 30,48 cm) | 70 % IPA/30 % DI-Wasser | N/A | |||||
Beschreibung
- Lightweight wipes have laser sealed edges and are laundered and saturated in Contec's ISO Class 4 environment for the lowest levels of particles, fibers and extractable residue
- Textured wipe is effective, yet cleans surfaces without scratching
- Made from 100% textured knitted polyester
- Saturated with 100% IPA or a 70% isopropanol/30% deionized water solution
- Reduce VOCs associated with IPA
- Resealable pouch preserves cleanliness and solvent saturation levels
Spezifikation
PolyWipe-C Wischtücher | |
Nicht autoklavierbar | |
Single-use | |
1-ply |
Sicherheit und Handhabung
Signalwort
Gefahrenkategorie
Gefahrenhinweis
Sicherheitshinweis
- Gefahr
Gefahrenkategorie
- Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
- Entzündbare Flüssigkeit Kategorie 2
- Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 3
Gefahrenhinweis
- H225-Flüssigkeit und Dampf leicht entzündbar.
- H319-Verursacht schwere Augenreizung.
- H336-Kann Schläfrigkeit und Benommenheit verursachen.
Sicherheitshinweis
- P210-Von Hitze, heißen Oberflächen, Funken, offenen Flammen und anderen ndquellen fernhalten. Nicht rauchen.
- P243-Maßnahmen gegen elektrostatische Aufladungen treffen.
- P261-Einatmen von Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol vermei den.
- P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
- P303+P361+P353-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT (oder dem Haar): Alle kontaminierten Kleidungsstücke sofort ausziehen. Haut mit Wasser abwaschen/duschen.
- P304+P340-BEI EINATMEN: Die Person an die frische Luft bringen und für ungehinderte Atmung sorgen.
- P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
- P312-Bei Unwohlsein GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt/anrufen.
- P337+P313-Bei anhaltender Augenreizung: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen.
- P370+P378-Bei Brand: zum Löschen verwenden.
- P403+P233-Behälter dicht verschlossen an einem gut belüfteten Ort aufbewahren.