Learn More
Contec™ Polywipe-C Wipes
Reduce solvent usage and maximize process control and consistency in general purpose and critical cleaning applications. Contec™ Polywipe-C Wipes are saturated with 100% IPA or a 70% isopropanol/30% deionized water solution.
Brand: Contec™ PSCS0012
This item is not returnable.
View return policy
Description
- Leichte Wischtücher haben laserversiegelte Kanten und wurden in der Umgebung der ISO-Klasse 4 von Contec gewaschen und gesättigt, um die Menge an Partikeln, Fasern und extrahierbaren Rückständen so gering wie möglich zu halten
- Das texturierte Wischtuch ist effektiv und reinigt Oberflächen ohne Kratzer
- Aus 100 % texturiertem, gestricktem Polyester
- Gesättigt mit 100 % IPA oder einer Lösung aus 70 % Isopropanol/30 % deionisiertem Wasser
- Reduzierung von VOC im Zusammenhang mit IPA
- Der wiederverschließbare Beutel sorgt für Sauberkeit und Lösungsmittelsättigung
Specifications
PolyWipe-C Wischtücher | |
30 cm | |
30 cm | |
Single-use | |
Ideal für die Reinigung von Werkzeugen, Instrumenten und anderen Geräten | |
70 % IPA/30 % DI-Wasser |
12 in. | |
12 in. | |
Nicht autoklavierbar | |
12 x 12 in. (30,48 x 30,48 cm) | |
1-ply | |
Unsteril |