Learn More
Polyvinylschwefelsäure-Kaliumsalz, ca. M.W. 175,000, Thermo Scientific Chemicals Artikelnummer.: 10702032
Nur noch undefined auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Polyvinylschwefelsäure-Kaliumsalz, ca. M.W. 175,000, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 10702032 Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
5 g, Glasflasche, 5 Gramm
Click to view available options
Menge:
5 g
25 g
100 g
Verpackung:
Glasflasche
Packungsgröße:
100 Gramm
25 Gramm
5 Gramm
Artikelnummer. 10702032
Marke: Thermo Scientific Acros 418140050
Nur noch undefined auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Nur noch undefined auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
CAS: 26837-42-3 | (C2H3KO4S)n | NaN g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 26837-42-3
Summenformel (C2H3KO4S)n
Molekulargewicht (g/mol) NaN
MDL-Nummer MFCD00081923
InChI-Schlüssel WZAPMUSQALINQD-UHFFFAOYSA-M
Synonym pvsk, potassium ethenyl sulfate, potassium poly vinyl sulfate, polyvinyl sulfate potassium salt, sulfuric acid, monovinyl ester, polymers, potassium salt, sulfuric acid, monoethenyl ester, homopolymer, potassium salt, vinyl sulfate potassium salt, sulfuric acid vinyl=potassium saltMehr anzeigenWeniger anzeigen
PubChem CID 5055241
SMILES [K]OS(=O)(=O)OC(-*)C-*
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Polyvinylsulfuric acid potassium salt
Farbe Beige-Braun bis Weiß
Physikalische Form Kristallpulver
Strukturformel (-CH2CH(OSO3K)-)n
Menge 5 g
IUPAC-Name Kalium; Ethenylsulfat
Reinheit (%) ≥21.2% (K)
Infrarotspektrum Echt
Verpackung Glasflasche
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
5 Ergebnisse gefunden
Chargennummer Art des Zertifikats Datum Catalog Number
ChargennummerA0470476 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum17/05/2025 Catalog Number418141000,418140050,418140250
ChargennummerA0456174 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum17/05/2025 Catalog Number418141000,418140050,418140250
ChargennummerA0456173 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum17/05/2025 Catalog Number418141000,418140050,418140250
ChargennummerA0457162 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum17/05/2025 Catalog Number418141000,418140050,418140250
ChargennummerA0457317 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum09/11/2023 Catalog Number418141000,418140050,418140250
Produktidentifikator
  • Polyvinylsulfuric acid potassium salt
Name des Produkts
Polyvinylschwefelsäure-Kaliumsalz, ca. M.W. 175,000, Thermo Scientific Chemicals >