Learn More
Polyvinylpyrrolidon, Molekulargewicht 10,000 Thermo Scientific Chemicals
Beschreibung
Polyvinylpyrrolidone is a polymer used as a pharmaceutical aid, complexing agent, and solubilizer. PVP was used as a plasma volume expander for trauma victims. It acts as diluent, solvent and cleaning agent in various kinds of industries. It also acts as an adjuvant, emulsifier, filtering aid, tableting aid, thickener.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Spezifikation
Spezifikation
Chemischer Name oder Material | Polyvinylpyrrolidone |
Farbe | Weiß |
Physikalische Form | Pulver |
Merck Index | 14,7697 |
Löslichkeitsinformationen | Soluble in water and most organic solvents. |
Menge | 100 g |
Formelmasse | 10 kd |
Zertifikate
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
Chargennummer | Art des Zertifikats | Datum | Artikelnummer |
---|---|---|---|
S11L018 | Analysenzertifikat | 12/06/2025 | J60382.22,J60382.36,J60382.14 |
Q16L029 | Analysenzertifikat | 17/05/2025 | J60382.22,J60382.36,J60382.14 |
62500182 | Analysenzertifikat | 17/05/2025 | J60382.22,J60382.36,J60382.14 |
W12J014 | Analysenzertifikat | 21/09/2023 | J60382.22,J60382.14,J60382.36 |
Y30I031 | Analysenzertifikat | 06/01/2023 | J60382.22,J60382.14,J60382.36 |