Learn More
Polyvinylpyrrolidon, durchschnittliches Molekulargewicht 58.000, K29 bis 32, Thermo Scientific Chemicals Artikelnummer.: 10721701
Lager vorrätig
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Polyvinylpyrrolidon, durchschnittliches Molekulargewicht 58.000, K29 bis 32, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 10721701 Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
100 g, Kunststoffflasche, 100 Gramm
Click to view available options
Menge:
100 g
500 g
2.5 kg
Verpackung:
Kunststoffeimer
Kunststoffflasche
Packungsgröße:
100 Gramm
2.50 Kilogramm
500 Gramm
Artikelnummer. 10721701
Marke: Thermo Scientific Acros 227541000
Nur noch null auf Lager
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
CAS: 9003-39-8 | (C6H9NO)n | 111.14 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 9003-39-8
Summenformel (C6H9NO)n
Molekulargewicht (g/mol) 111.14
MDL-Nummer MFCD01076626
InChI-Schlüssel WHNWPMSKXPGLAX-UHFFFAOYSA-N
Synonym n-vinyl-2-pyrrolidone, n-vinylpyrrolidone, 1-vinyl-2-pyrrolidone, 1-vinylpyrrolidin-2-one, n-vinyl-2-pyrrolidinone, vinylpyrrolidone, 2-pyrrolidinone, 1-ethenyl, 1-vinyl-2-pyrrolidinone, n-vinylpyrrolidinone, 1-vinylpyrrolidone
PubChem CID 6917
ChEBI CHEBI:82551
IUPAC-Name 1-Ethenylpyrrolidin-2-on
SMILES *-CC(-*)N1CCCC1=O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Polyvinylpyrrolidone
Farbe Weiß
Namenshinweis K29-32
pH 3.0 to 5.0 (5% aq. soln.)
Physikalische Form Kristallpulver oder Kristalle
Schmelzpunkt 225.0°C
Durchschnitt Mol. Gew. oder Mol.-Gew. Gewichtsbereich 50.000
Merck Index 15, 7814
Löslichkeitsinformationen Solubility in water: soluble. Other solubilities: soluble in alcohol and chloroform, practically insoluble in ether
Menge 100 g
Reinheit (%) 11.5 to 12.8% (Nitrogen, on anh. subst.) 10ppm 1-vinylpyrrolidin-2-one (HPLC) max. 3% max. 2-pyrrolidone (HPLC)
Identifizierung B,C,D,E comply
Infrarotspektrum Echt
Verpackung Kunststoffflasche
Viskosität 29 to 32 K−value (1% solid w/v aq. soln.)
Wasser 5% Max. (K.F.)
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
5 Ergebnisse gefunden
Chargennummer Art des Zertifikats Datum Artikelnummer
ChargennummerA0470586 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum17/05/2025 Artikelnummer227545000,227541000,227540025
ChargennummerA0466382 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum04/10/2024 Artikelnummer227545000,227541000,227540025
ChargennummerA0463979 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum28/06/2024 Artikelnummer227545000,227541000,227540025
ChargennummerA0457919 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum23/11/2023 Artikelnummer227545000,227541000,227540025
ChargennummerA0454256 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum25/08/2023 Artikelnummer227545000,227541000,227540025
Name des Produkts
Polyvinylpyrrolidon, durchschnittliches Molekulargewicht 58.000, K29 bis 32, Thermo Scientific Chemicals >