Learn More
Kautex™ Weithalsbehälter aus Polyvinylchlorid
Diese PVC-Behälter mit weitem Hals lassen sich dank der großzügig gestalteten Halsweite ganz einfach befüllen und reinigen.
Marke: Kautex™ 2000070596
44.87 CHF gültig bis 2025-12-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "24373" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
- Teil der Behälterfamilienreihe 310
- Auslaufsicherer, manipulationssicherer Verschluss aus PP
Spezifikation
100 ml | |
31 mm | |
PVC | |
480 Karton | |
Quadratisch | |
Weithalsbehälter |
Durchsichtig | |
Verpackung, Verteilung, Probenversand, Lagerung, Postversand | |
480 | |
Nein | |
71 mm | |
Verschluss, Schaumstoffeinsatz |
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Kautex™ Weithalsbehälter aus Polyvinylchlorid > Fassungsvermögen:100 ml; Farbe:Transparent; Höhe:71mm
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur