Learn More
Kautex™ Behälter aus Polyvinylchlorid
Kautex – Rechteckige Weithals-Behälter aus PVC – werden aus kristallklarem PVC gefertigt und gewährleisten dadurch optimale Transparenz und hervorragende Produktpräsentation.
Marke:  Kautex™ 2000070595
Artikelnummer. 17818127
  • 574.00 CHF / 972 Stück
Nur noch null auf Lager
Verfügbar ab: 27-08-2025
Beschreibung
  • Leicht zu befüllen und zu reinigen
  • Rechteckige Form optimiert die Raumausnutzung
Anwendung:
  • Verpackung
  • Verteilung
  • Probenversand
  • Aufbewahrung
  • Postversand
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
50 ml
38,5 x 38,5 x 59mm
Verpackung, Verteilung, Probenversand, Lagerung, Postversand
972
Nein
Weithalsbehälter
Durchsichtig
23 mm
PVC
972/Karton
Quadratisch
Verschluss, Schaumstoffeinsatz
Dokumentation
One moment while we fetch your results.
Zertifikate
Aktionen
Aktionen
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Kautex™ Behälter aus Polyvinylchlorid > Fassungsvermögen:50 ml