Learn More
Nitritex™ Klebematten aus Polyurethan
Schützen Sie kontrollierte Laborumgebungen mit der Nitritex™ Polyurethan-Klebematte vor Schmutz, Staub und Bakterien.
Marke:  Nitritex™ STW1845
81.43 CHF gültig bis 2025-05-02
Benutzen Sie den Promotions-Code "24151" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 15258318
  • 139.00 CHF / 4 Stück
Verfügbar ab: 15-04-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
  • Mattierung für den Einsatz in kontrollierten Laborumgebungen
  • Rechteckig
  • Polyurethan
  • Weiß oder blau
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
ISO 9001:2015
30 Blatt/Matte, 4 Matten/Karton
Polyurethan
18 x 45 in.
Weiß
Name des Produkts
Nitritex™ Klebematten aus Polyurethan > Größe: 18 X 45 in.