Learn More
mb2 Polyurethane Stool on Glides
Polyurethane stool on glides - Mid lift - Fix mechanism
Marke: mb2 AP4CB2D1NE3
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
- Stool in polyurethane
- Seat in polyurethane
- Pneumatic cylinder mid
- 5-spoke base injected in nylon and fiberglass reinforced by a galvanized steel ring.
- Glides
Spezifikation
Stuhl | |
Yes | |
Not Autoclavable | |
420 bis 540 mm | |
Je 1 | |
5.96 kg | |
No | |
No | |
No | |
Stool |
Black | |
Height | |
For Office | |
5 Pads | |
450 to 630 mm | |
No | |
No | |
No | |
Polyurethan |
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
mb2 Polyurethane Stool on Glides > Holds 5 Pads
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur