Learn More
Navailles Polyurethan-Hocker
Dieser Polyurethan-Hocker ist leicht verstellbar.Das Design ist ohne Klammern und Nähte gestaltet und daher abriebfest.
179.00 CHF - 263.00 CHF
Spezifikation
Verstellbar Ja
Armausführung Keine Armlehnen
Zertifizierung/Konformität EN 1021-1, EN 1021-2
Zur Verwendung mit (Anwendung) Labore, chemische Industrie
Art der Höhenverstellung Gasfedersäule
Mehr Spezifikationen ansehen
Produkte 2
Produktcode Marke Sitzhöhe Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Sitzhöhe Preis Menge & Verfügbarkeit  
17466182
Unterlagen ansehen
Navailles
7NN 10NBNR 00 905
470 bis 600 mm
179.00 CHF
1 Stück
Nur noch null auf Lager
Verfügbar ab: 24-06-2025
Zum Warenkorb hinzufügen
17456182
Unterlagen ansehen
Navailles
7NN 10GHJR 02 905
580 bis 820 mm
263.00 CHF
1 Stück
Nur noch null auf Lager
Verfügbar ab: 27-06-2025
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
  • Verstärkter Sockel mit 5 Beinen und strapazierfähigen Nylonrollen
  • Gashebesäule mit Höhenverstellung und Stoßdämpfer
  • Runder Sitz aus schwarzem Polyurethan
Spezifikation
Spezifikation
Ja
EN 1021-1, EN 1021-2
Gasfedersäule
120 kg
Strapazierfähige Nylonrollen
55 cm
Keine Armlehnen
Labore, chemische Industrie
265 lb.
8 Jahre
21,7 in.
Schwarz
Dokumentation
Product Certifications
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Navailles Polyurethan-Hocker